Learn More
Gibco™ MEM α, nucléosides, sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919883
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11534476
Marque: Gibco™ 41061029
Edge
Requires
Supplémentation
Le milieu essentiel minimal est un milieu largement utilisé pour la culture des cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules négatives transfectées pour la DHFR
  • Le milieu essentiel minimal (MEM) α est un milieu largement utilisé pour la culture des cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules négatives transfectées pour la DHFR
  • Le MEM α peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humaines
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit :
  • Avec : ribonucléosides, désoxyribonucléosides, L-glutamine
  • Sans : rouge de phénol
Utilisation du milieu MEM
  • Le milieu MEM α Gibco™ est une modification du milieu essentiel minimum (MEM) contenant des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l’acide lipoïque, de la vitamine B12, de la biotine et de l’acide ascorbique
  • Le MEM α ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance et nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Il utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique
  • Le MEM α est disponible sans nucléosides afin de pouvoir être utilisé comme milieu de sélection pour les DG44 et autres cellules négatives pour la DHFR
  • Ce produit est fabriqué avec les sels de Earle
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
La solution Gibco MEM α est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM α (Milieu essentiel minimal α)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Faible teneur en glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides
Sans additif Sans HEPES, Sans rouge de phénol
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.