Learn More
Gibco™ Gentamicine (50 mg/ml)
Code produit. 15400604
Click to view available options
Quantité:
10 ml
10 x 10 ml
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
100mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15400604
Brand: Gibco™ 15750078
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Antibiotique hydrosoluble issu à l’origine de la purification du champignon Micromonospora purpurea
  • Le sulfate de gentamicine est un antibiotique hydrosoluble obtenu à l’origine par purification du champignon Micromonospora purpurea
  • Il agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles
  • La gentamicine Gibco™ est efficace contre de très nombreuses bactéries à gram-positif et à gram-négatif : elle est utilisée pour empêcher la contamination des cultures cellulaires par des bactéries
  • Les plages de concentration de travail recommandées s’échelonnent entre 0,5 et 50 µg/ml
  • Conserver entre 15°C et 30°C.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Gentamicine
Forme physique Liquide
Stérilisée par filtration Yes
Concentration 50 mg/mL
Quantité 10 x 10 ml
Application validée Prévention de la contamination par culture cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.