Learn More
Gibco™ Sulfate de néomycine
Code produit. 11598906
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11598906
Marque: Gibco™ 21810031
Produit par Streptomyces fradiae
Le sulfate de polymyxine B agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la synthèse protéique et à la mort des bactéries sensibles. Le sulfate de néomycine Gibco sert à prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires. Cet antibiotique est hautement actif contre les bactéries gram-négatives.
Culture cellulaire, clonage, culture cellulaire Drosophile S2, culture cellulaire High Five™, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, culture cellulaire Sf9 et Sf21, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Sélection bactérienne
Quantité 100 g
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neomycin Sulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Neomycin sulphate