Learn More
Gibco™ Mélange d’antibiotiques Pénicilline-Streptomycine-Néomycine (PSN)
Description
À l’origine, la pénicilline a été purifiée à partir du champignon Penicillium et agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui modifient la paroi cellulaire. À l’origine, la streptomycine a été purifiée à partir de Streptomyces griseus et la néomycine à partir de Streptomyces fradiae. La streptomycine et la néomycine agissent en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la synthèse protéique et à la mort des bactéries sensibles.
- La solution contient 5 mg de pénicilline, 5 mg de streptomycine et 10 mg de néomycine par ml dans une solution saline à 0,85 %.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5°C à -20°C). |
| Concentration | 100 X |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| À utiliser avec (application) | Prévention de la contamination par culture cellulaire |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Sécurité et traitement
- Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotic Mixture
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: neomycin sulphate, strepto,ycin sulphate, penicillin G sodium salt