Learn More
Gibco™ Polymyxin B Sulfate
Click to view available options
Quantité:
25 UM
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le sulfate de polymyxine B fonctionne en se liant à la membrane cellulaire et en interférant avec sa perméabilité. Le sulfate de polymyxine B Gibco™ est utilisé pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires. Cet antibiotique est hautement actif contre les bactéries gram-négatives.
- Disponible en poudre de 25 UM
- La concentration de travail recommandée est de 100 unités / ml
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
| Concentration | 100 unités/ml |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Sélection bactérienne |
| Quantité | 25 UM |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |