Learn More
Gibco™ Sérum de veau nouveau-né, inactivé par la chaleur, origine néo-zélandaise
Code produit. p-4919354
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11520636
Marque: Gibco™ 26010066
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
  • Catégorie de sérums : Sûr
  • Origine : Nouvelle-Zélande
  • Prélevés chez des veaux âgés de 14 jours ou moins.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age Nouveau-né (14 jours ou moins)
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 100 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Gamme de produits Gibco
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
Réservé à un usage diagnostique in vitro.