Learn More
Gibco™ Milieu de caryotypage PB-MAX™
Code produit 11589716 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11589716 500 mL 500mL
10722057 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11589716 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12557021
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu complet développé pour la culture à court terme de lymphocytes sanguins périphériques pour les études cytogénétiques et les procédures de diagnostic in vitro
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium is a fully-supplemented medium developed for the short-term culture of peripheral blood lymphocytes for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
  • Forme prête à l’emploi
  • Tests de qualité et de performance
  • Formulation classique
  • Emballage durable
Forme prête à l’emploi
Le milieu 1X est congelé, prêt à l’emploi lors de la décongélation. Aucune supplémentation n’est nécessaire. Le milieu décongelé peut être stocké à 2° à 8°C pendant 14 jours maximum.
Tests de qualité et de performance
Chaque lot est testé par un laboratoire de cytogénétique de référence certifié américain afin de garantir des performances constamment supérieures. Les lymphocytes sanguins périphériques d’un donneur adulte normal sont cultivés pendant 72 heures dans le milieu de caryotypage Gibco PB-MAX avant de mesurer l’indice mitotique et la résolution des bandes chromosomiques. De plus, chaque lot est testé pour la stérilité, le pH, l’osmolalité et le mycoplasme.
Formulation classique
Le milieu de caryotypage Gibco PB-MAX est un milieu RPMI 1640 optimisé, complété par le sérum de veau fœtal (SVF), la L-glutamine et la phytohémagglutinine (PHA). Le milieu de caryotypage Gibco PB-MAX est basé sur des formulations référencées dans le Manuel de laboratoire de l’Association des technologues cytogénétiques pour la culture des lymphocytes sanguins périphériques pour l’analyse cytogénétique.
Analyse cellulaire, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche clinique, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, caryotypage, culture de cellules de mammifères.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Milieu de caryotypage
Couleur Rouge
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Viabilité, prolifération et fonction cellulaires ; recherche clinique et translationnelle ; culture de cellules de mammifères
Forme physique Liquide
Gamme de produits PB-MAX
Quantité 500 mL
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend L-glutamine
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Réservé au diagnostic in vitro.