Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7.2
Code produit 15460624 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460624 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15460624 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 70013032
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules ou de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs
  • La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une solution saline équilibrée qui est utilisée pour une grande variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • La solution PBS est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules
  • Il est possible que le PBS Gibco™ sous sa forme concentrée puisse nécessiter un ajustement du pH lors de la dilution
  • Stocker entre 15°C et 30°C
Modifié comme suit
  • Sans : calcium, magnésium, rouge de phénol
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères, biologie de la chromatine
pH 7,1 à 7,3
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 2800 à 3200 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.