Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH de 7,4
Code produit 12579099 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12579099 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12579099 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 70011044
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété de applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs
Phosphate-buffered saline (PBS) is a balanced salt solution that is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. PBS is formulated without calcium and magnesium for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. Concentrated forms of Gibco™ PBS may require pH adjustment at the time of dilution (see protocol for details).
  • La solution saline tamponnée au phosphate (PBS) est formulée sans calcium et magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules
  • Les formes concentrées de Gibco PBS peuvent nécessiter un ajustement du pH au moment de la dilution
  • La PBS concentrée 10X est fabriquée comme suit : sans calcium, magnésium ni rouge de phénol
  • Aucun composant d’origine animale
  • La formulation complète est disponible
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Couleur Blancs
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,4
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Osmolalité 2800 à 3100 mOsm/kg
Qualité Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.