Learn More
Gibco™ PBS, pH de 7,2
Code produit 12549079 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12549079 500 mL 500mL
30308632 1 000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12549079 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 20012027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.38€
    37.65€ / 500mL
    Économisez 5.73€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules ou de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs.
Gibco Phosphate-Buffered Saline (PBS), pH 7.2, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. It is designed to maintain a stable pH and osmotic balance, making it ideal for washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
  • Formulé sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules.
  • Fabriqués sans calcium, magnésium et rouge de phénol
  • Aucun composant d’origine animale
  • La formulation complète est disponible
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Couleur Blancs
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,2
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Osmolalité 280 à 320 mOsm/kg
Qualité Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.