Learn More
Gibco™ Pyruvate de sodium (100 mM)
Code produit 12539059 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12539059 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12539059 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11360070
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Supplément de croissance
Sodium pyruvate is commonly added to cell culture media as a carbon source in addition to glucose. Since cells make sodium pyruvate as an intermediate metabolite in the glycolysis pathway, it is not a required supplement for all cell cultures. However, if cells have been grown in medium that is supplemented with sodium pyruvate, we recommend continuing use of the supplement as cell growth may lag without it. Gibco Sodium Pyruvate (100 mM) is formulated using 11 g per liter of water. The final concentration of sodium pyruvate used in most cell culture media is 1 mM.
Le pyruvate de sodium est couramment ajouté aux milieux de culture cellulaire comme source de carbone en plus du glucose. Puisque les cellules font du pyruvate de sodium un métabolite intermédiaire dans la voie de la glycolyse, ce n’est pas un supplément nécessaire pour toutes les cultures cellulaires. Toutefois, si les cellules se sont développées dans un milieu de culture supplémenté de pyruvate de sodium, envisagez de continuer à utiliser le supplément, car il se peut que sans lui, la croissance des cellules soit ralentie.
  • La concentration finale de pyruvate de sodium utilisée dans la plupart des milieux de culture cellulaire est 1 mM.
  • Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Comptage et viabilité des cellules, comptage des cellules, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 100 mM
Forme Liquide
Type de produit Pyruvate de sodium
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Réservé à un usage diagnostique in vitro.