Learn More
Gibco™ Sulfate de streptomycine
Code produit. 11598676
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11598676
Marque: Gibco™ 11860038
Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces griseus
Le sulfate de streptomycine agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la synthèse protéique et à la mort des bactéries sensibles. Le sulfate de streptomycine agit très activement contre les bactéries à gram-négatif avec une certaine activité contre les bactéries à gram-positif.
  • Disponible en poudre de 100 g
  • Utilisé seul ou en association avec la pénicilline pour la prévention de la contamination bactérienne des cultures cellulaires
  • Les plages de concentration de travail recommandées s’échelonnent entre 50 et 100 μg / ml
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 50 à 100 μg/ml
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
À utiliser avec (application) Sélection bactérienne
Quantité 100 g