Learn More
Gibco™ Réactif de sélection Zeocin™
Description
Gibco Zeocin Selection Antibiotic is a formulation of phleomycin D1, a glycopeptide antibiotic produced by Streptomyces verticillus. It acts by binding to and cleaving DNA, leading to cell death, and is used for selection of of mammalian, insect, yeast, bacterial, and plant cell cultures. Working concentration range is 50–400 μg/mL depending on the cell type. This product is supplied at 100 mg/mL in sterile water in 8 x 1.25 mL vials.
- L’antibiotique de sélection Gibco™ Zeocin™ est une formulation de phléomycine D1, un antibiotique glycopeptidique produit par Streptomyces verticillus
- L’antibiotique de sélection Zeocin™ agit par liaison à l’ADN et par clivage de celui-ci, entraînant la mort cellulaire
- Il est utilisé pour la sélection de cultures de cellules de mammifères, d’insectes, de levures, de bactéries et de plantes
- La concentration de travail va de 50 à 400 µg/ml en fonction du type de cellule
- Ce produit est fourni à 100 mg/ml dans de l’eau stérile sous la forme de 8 flacons de 1,25 ml
Order Info
Conditions d’expédition : Glace
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5 à -20°C Conditions d’expédition : Glace |
| Concentration | 100 mg/ml |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| À utiliser avec (application) | Sélection eucaryote/génération de lignées cellulaires stables, sélection bactérienne |
| Gamme de produits | Zéocine |
| Quantité | 50 ml |