Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant Giemsa
Code produit. p-7025597
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11404667
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21172.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
Giemsa Stain is used as a laboratory reagent and stain for microscopy. It is also used for the histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan. The stain is also been incorporated in differential staining between bacterial and human cells. The compound has been used in combination with May-Grunwald or Wright Stain (sc-203763) as a histological hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant Giemsa est utilisé comme réactif de laboratoire et comme colorant pour la microscopie. Il est également utilisé pour la détection histopathologique du paludisme et d’autres parasites tels que le spirochète et les protozoaires. La coloration est également incorporée dans la coloration différentielle entre les cellules bactériennes et humaines. Le composé a été utilisé en association avec May-Grunwald ou Wright Stain (sc-203763) comme coloration d’hématologie histologique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau (<0,1%), methanol (5,8 mg/L), and ethanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51811-82-6
Formule moléculaire C14H14ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 291.80
Numéro MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clé InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azure a, dimethylthionine, giemsa stain, azur a, n,n-dimethylthionine, 3-amino-7-dimethylamino phenothiazin-5-ium chloride, methylene azure a, giemsa solution, 3-amino-7-dimethylaminophenazathionium chloride, unii-m731v243ef
CID PubChem 13735
Nom IUPAC 7-amino-N,N-dimethyl-3H-phenothiazin-3-iminium chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Giemsa Stain
Point de fusion ∼300°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water (<0.1%),methanol (5.8mg/L),and ethanol.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Giemsa Stain
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Giemsa's stain