Learn More
Epredia™ Colorant Giemsa
Code produit. p-4530209 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12583687
Marque: Epredia™ 89004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une excellente coloration des étalements sanguins classiques utilisés sur les frottis de sang périphérique et la moelle osseuse grâce à la coloration de Giemsa Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Bénéficiez d’une excellente coloration des étalements sanguins classiques utilisés sur les frottis de sang périphérique et la moelle osseuse grâce à la coloration de Giemsa Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • Les érythrocytes se colorent en rose, les plaquettes présentant une teinte très claire et pâle
  • La chromatine nucléaire des leucocytes se colore en magenta-violet
  • Le cytoplasme des monocytes se colore en bleu “verre dépoli” classique
  • Le cytoplasme des lymphocytes se colore en bleu ciel clair
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 gal.
Type Colorant Giemsa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • STAIN,GIEMSA,1GL CUBE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol