Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Gill™ 1, 2 et 3
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pinte
1 gal.
Type:
Hématoxyline Gill 1
Hématoxyline Gill 2
Hématoxyline Gill 3
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Disponible en trois concentrations, l’hématoxyline de Gill™ 1, 2, 3 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ offre un contrôle total sur l’intensité des colorations.
Les hématoxylines de Gill sont des colorations nucléaires progressives.
- Gill 1 est recommandé pour une utilisation en cytologie
- Gill 2 a des applications en histologie et en cytologie
- Gill 3 est utilisé en histologie
- Les solutions sont pré-mélangées et prêtes à l’emploi
Spécification
Spécification
| Type | Hématoxyline Gill 2 |
| Quantité | 1 gal. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: aluminium sulphate octadecahydrate, sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol,acetic acid, diazol