Learn More
Gilmont™ Viscosimètre à chute de bille Gilmont™, taille nº 3
Code produit. 13075706 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions:
3
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13075706
Marque: Gilmont™ 0870210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les viscosimètres à chute de bille Gilmont offrent une méthode simple, précise, économique et absolue pour mesurer la viscosité des fluides transparents jusqu’à 200 cP.
Les viscosimètres à chute de bille Gilmont™ offrent une méthode simple, précise, économique et absolue pour mesurer la viscosité des fluides transparents jusqu'à 200 cP. Plus facile à utiliser que le type capillaire et moins coûteux que les dispositifs rotatifs / à capteur électronique.
  • Mécanisme unique de libération de la bille
  • Pièces en contact avec le verre, les joints en PTFE et Viton™ (flotteurs en acier inox et en tantale en option)
  • Les trois options de gamme par tube permettent une meilleure précision dans chaque gamme
  • Lecture absolue, pas d’éléments électroniques
  • Petits échantillons : environ 7 ml requis
  • Facile à utiliser dans un bain à température constante
  • Système fermé idéal pour des solutions extrêmement évaporatives et hydropiques détériorantes
Recommandé dans les cas suivants :
Utilisé en laboratoire, R et D, contrôle de la qualité des procédés et des installations
Spécification
Type de produit Falling Ball Viscometer
Gamme de viscosité Jusqu’à 200 cp
Dimensions 3