Learn More
Gilson™ Seringues DistriTipstrade;
GREENER_CHOICE
Code produit. 10367562 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 12,5 μl
10 à 125 μl
100 μl à 1,25 ml
Modèle:
12,5 ml Maxi
125 μl Micro
1 250 μl Mini
Maxi ST 12,5 ml (stérile)
Micro ST 125 μl (stérile)
Mini ST 1 250 μl (stérile)
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10367562
Marque: Gilson™ F164130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
divL’utilisation du système de pipetage Gilsontrade; garantit la précision et l’exactitude de la manipulation. Les seringues Gilsontrade; DistriTipstrade; possèdent un volume d’aliquote qui s’étend de 1 micro;l à 1,25 ml/div
  • Avec indicateur de niveau
  • Disponibles sous forme standard ou stérilisée (ST), en boîtes de 50
  • Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ARN et protéases
  • Exemptes de colorants, donc aucun risque de contamination par leurs composants
  • Seules trois seringues sont nécessaires pour couvrir de 1 μl à 1,25 ml
  • Plus de 100 aliquotes peuvent être distribuées par chaque seringue
  • Idéales pour des aliquotes précises
  • Peuvent être utilisées avec des solutions visqueuses et volatiles
  • En vrac ou emballés individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 12,5 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Micro ST 125 μl (stérile)
Précision ±0,200 μl
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 102 mm
Déclaration de pureté Exempt d’ADN, d’ARN, de RNase, de DNase et de pyrogènes
À utiliser avec (application) Solutions visqueuses et volatiles
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons gamma
Format Emballage individuel
Type de pointe Positive Displacement
Conditionnement Emballage individuel
Quantité 50 Paquets
Type de produit Seringue DistriTip™
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graduée Oui
Gamme de produits DistriTips
Matériau Polypropylène
Graduations 2.5 mL