Learn More
Gilson™ Seringues DistriTipstrade;
GREENER_CHOICE
Code produit. 10397512 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 12,5 μl
10 à 125 μl
100 μl à 1,25 ml
Modèle:
12,5 ml Maxi
125 μl Micro
1 250 μl Mini
Maxi ST 12,5 ml (stérile)
Micro ST 125 μl (stérile)
Mini ST 1 250 μl (stérile)
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10397512
Marque: Gilson™ F164100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
divL’utilisation du système de pipetage Gilsontrade; garantit la précision et l’exactitude de la manipulation. Les seringues Gilsontrade; DistriTipstrade; possèdent un volume d’aliquote qui s’étend de 1 micro;l à 1,25 ml/div
ul liAvec indicateur de niveau/liliDisponibles en format standard ou stérilisé (ST), en boîtes de 50/li liCertifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ARN et protéases/li liExemptes de colorants, donc aucun risque de contamination par leurs composants/li liSeules trois seringues sont nécessaires pour couvrir 1 mu;l à 1,25 ml/li liPlus de 100 aliquotes peuvent être distribuées à partir de chaque seringue/li liIdéales pour des aliquotes précises/li liPeuvent être utilisées avec des solutions visqueuses et volatiles/li liEmballage individuel/li /ul pnbsp;/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 12,5 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle 125 μl Micro
Précision ±0,125 μl
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 102 mm
Déclaration de pureté Pas de trace de métal
À utiliser avec (application) Solutions visqueuses et volatiles
Format En vrac
Type de pointe Positive Displacement
Conditionnement En vrac
Quantité 50 Paquets
Type de produit Seringue DistriTip™
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graduée Oui
Gamme de produits DistriTips
Matériau Polypropylène
Graduations 2,5 mL