Learn More
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes Code produit.: 10193092
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.45€
    24.97€ / 1 pièce
    Économisez 4.48€
    15% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4330372 Tous les produits Gilson Produits
Cônes de pipettes (1 à 10 ml D10), 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Capacité:
Cônes de pipettes (1 à 10 ml D10)
Cônes de pipettes (1 à 5 ml D5000)
Pointes de pipette (0,1 à 10 μl D10)
Pointes de pipette (0,1 à 10 μl DL10)
Pointes de pipette (100 à 1000 μl D1000)
Pointes de pipette (2 à 200 μl D200)
Pointes de pipette (20 à 300 μl D300)
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10193092
Marque: Gilson™ F161220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.45€
    24.97€ / 1 pièce
    Économisez 4.48€
    15% de réduction
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
À utiliser avec les pointes Gilson Diamond en vrac. Les racks vides pour pointes de pipettes Gilson™ sont disponibles dans un assortiment de couleurs pour faciliter leur utilisation.
  • Entièrement autoclavables
  • En PP
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Empty Rack
Type de produit Rack vide
Array 1x1
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blue
Capacité Cônes de pipettes (1 à 10 ml D10)
Matériau PP
Positions 1
Forme Rectangular
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Diamond Tips
Nb par paquet 1
Quantité 1
Dimensions 150 x 101 x 170 mm
Longueur (métrique) 9.7 cm
Longueur (impériale) 3,82 in
Largeur (impériale) 5,98 in
Hauteur (impériale) 6,57 in
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotEEAX3-00306 Type de certificatCertificat de qualité Date19/09/2024 Code produitF161220
Numéro de lotEEAX3-00311 Type de certificatCertificat de qualité Date13/09/2024 Code produitF161220
Numéro de lotEEAX3-00310 Type de certificatCertificat de qualité Date13/09/2024 Code produitF161220
Numéro de lotEEAX3-00294 Type de certificatCertificat de qualité Date13/09/2024 Code produitF161220
Numéro de lotEEAX3-00298 Type de certificatCertificat de qualité Date13/09/2024 Code produitF161220
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes >