Learn More
Gilson™ Pistons capillaires MICROMAN™ E
Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E. Les pistons capillaires Gilson™ MICROMAN™ E offrent des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils. Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Marke: Gilson™ F148412
87.11 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21800" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Additional Details : Poids : 0.21600kg
Beschreibung
- Recommandés pour des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils.
- Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E.
- Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Spezifikation
1 à 10 mu;l | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
3,78 in | |
2 boîtes TIPACK de 96 | |
960 Pk. | |
Oui | |
Polypropylène |
Non-filtered | |
Transparent | |
CP10 | |
45.1 mm | |
En rack dans des boîtes TIPACK | |
Capillary Piston | |
Gilson™ Microman™ | |
Certified Quality |