Learn More
Gilson™ Pipette MICROMAN™ E à déplacement positif ;
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
20 à 50 μl
3 à 25μl
50 à 250μl
Modèle:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les pipettes à déplacement positif Microman™ E avec pistons capillaires offrent une plus grande précision lors ds pipetage de liquides problématiques tels que les huiles, les cosmétiques, le sang, le glycérol, les échantillons radioactifs, l'ARN, l'ADN et bien plus encore.
- Conception ergonomique pour augmenter les performances de pipetage
- Fonction QuickSnap brevetée pour le système de montage du piston capillaire
- Bouton de fixation du volume pour réduire le risque de changement accidentel du volume pendant les cycles de pipetage
- Confortable et facile à utiliser avec une nouvelle forme de poignée et un crochet supplémentaire
- Volumètre entièrement visible
- Grand bouton-poussoir pour faciliter l'aspiration et la distribution
- Pour un pipetage complet et rapide de liquides visqueux, volatils, denses, chauds ou froids
- Évite les fuites lors du pipetage de liquides volatils (pression de vapeur élevée)
- Évitez la contamination croisée ou la contamination d'échantillons résiduels
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Pointes CP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | M25E |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Pipette à déplacement positif |
| Volume (métrique) | 3 à 25μl |
| À utiliser avec (application) | Pour le pipetage de liquides visqueux, volatils et problématiques |
| Quantité | 1 |
| Afficher plus |