Learn More
Gilson™ Pipettes à déplacement positif MICROMAN™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
20 à 50 μl
3 à 25μl
50 à 250μl
Modèle:
M10
M100
M1000
M25
M250
M50
Pointes compatibles:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Conditionnement:
1 pièce
Description
Microman
• Déplacement positif à capillaire-piston jetable
• La solution pour les liquides difficiles
• Non contamination absolue
• Idéal pour liquides visquex ou denses de même que pour éviter les fuites avec les liquides très volatils
• Capillaire-piston jetable, évite tout contact de l'embout de pipette avec l'échantillon
• Ejecteur intégré évitant toute contamination utilisateur
• Aucune interface air-liquide, zéro contamination aérosol
• Microman
• Déplacement positif à capillaire-piston jetable
• La solution pour les liquides difficiles
• Non contamination absolue
• Idéal pour liquides visquex ou denses de même que pour éviter les fuites avec les liquides très volatils
• Capillaire-piston jetable, évite tout contact de l'embout de pipette avec l'échantillon
• Ejecteur intégré évitant toute contamination utilisateur
• Aucune interface air-liquide, zéro contamination aérosol
• Microman
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | C50 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | M50 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Pipette à déplacement positif |
| Volume (métrique) | 20 à 50 μl |
| À utiliser avec (application) | Pipetage de liquides visqueux et denses |