Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN Classic™
Intègrent la technologie “à joint sec” pour assurer une étanchéité à l’air. Les pipettes Gilson™ PIPETMAN Classic™ sont étalonnées individuellement et livrées avec un rapport de contrôle de performance.
Marque: Gilson™ F123600
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Pipette à déplacement d’air entièrement réglable avec du volume sélectionné sur indicateur numérique (volumètre)
- Le support de pointe et l’éjecteur de pointe sont entièrement autoclavables pour éviter la contamination croisée
- Chaque pipette porte un numéro d’identification gravé à des fins de traçabilité
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
± 0.1, ± 5 μl | |
No | |
Orange | |
Reusable | |
PP | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Distribution de petits volumes de liquides aqueux à viscosité et densité modérées (biologie moléculaire, immunologie) | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |
D200, DF30ST | |
Support de pointe et éjecteur de pointe | |
Manual | |
Ergonomic | |
P20 | |
Pipetman™ Classic™ | |
Non-sterile | |
2 à 20 μl | |
14,37 in | |
12,01 in | |
4,72 in | |
Orange |