Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN Classic™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
1000 à 5000μl
2 à 20 μl
20 à 100 μl
20 à 200 μl
200 à 1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pipette à déplacement d’air entièrement réglable avec du volume sélectionné sur indicateur numérique (volumètre)
- Le support de pointe et l’éjecteur de pointe sont entièrement autoclavables pour éviter la contamination croisée
- Chaque pipette porte un numéro d’identification gravé à des fins de traçabilité
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Specifications
Specifications
| Précision | ±3, ±1,5 μl |
| Pointes compatibles | D1000, DF1000ST, DF1200ST |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Couleur | Bleu |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | P1000 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction