Läs mer
Gilson™ Pipettes PIPETMAN Classic™
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4330386 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
1000 à 5000μl
2 à 20 μl
20 à 100 μl
20 à 200 μl
200 à 1000 μl
Förpackningsstorlek
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10635313
missing translation for 'mfr': Gilson™ F144801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
La ligne PIPETMAN Classic, référence internationale du pipetage, propose une large gamme de pipettes à déplacement d’air à réglage continu, adaptées aux solutions aqueuses de viscosité et de densité modérées.
  • Pipette à déplacement d’air entièrement réglable avec du volume sélectionné sur indicateur numérique (volumètre)
  • Le support de pointe et l’éjecteur de pointe sont entièrement autoclavables pour éviter la contamination croisée
  • Chaque pipette porte un numéro d’identification gravé à des fins de traçabilité
Beställningsinfo
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Précision ± 0.024, ± 12 μl
Pointes compatibles D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Espacement de cônes réglable Non
Couleur Orange
Vitesse de distribution Paillasse
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle P2
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman Classic
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 0,2 à 2 μl
À utiliser avec (application) PCR, séquençage d’ADN
Longueur (impériale) 14,37 in
Longueur (métrique) 36.5 cm
Largeur (impériale) 12,01 in
Largeur (métrique) 30.5 cm
Hauteur (impériale) 4,72 in
Hauteur (métrique) 12 cm
Fit for Purpose Qualité certifiée
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.