Learn More
Gilson™ Kit de recharge pour boîte vide PIPETMAN™ Diamond
Tous les produits Gilson Produits
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Capacité:
Modèle D1000 (100 à 1 000 μl)
Modèles DL10 (0,1 à 20 μl), D200 (2 à 200 μl), D200 Pipette Tips (2 to 200μL)
Array:
10 x 96
6 x 96
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Compatible avec les pointes de modèle DL10 (0,1 à 20 μl), D200 (2 à 200 μl), D1000 (100 à 1000 μl)
- 70 % de plastique en moins
- Trois fois plus petite qu’une boîte de pointes standard
- Écologique
- Disponibles en boîtes de 2
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Comprend | 2 Empty Racks |
Type de produit | Recharge de la boîte vide |
Array | 10 x 96 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Transparent |
Capacité | Modèles DL10 (0,1 à 20 μl), D200 (2 à 200 μl), D200 Pipette Tips (2 to 200μL) |
Matériau | PP |
Positions | 1 |
Forme | Rectangular |
Empilables | Yes, Interlocking |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
AAAA5-00112 | Certificat de qualité | 17/09/2025 | F171204 |
AAAA5-00116 | Certificat de qualité | 17/09/2025 | F171204 |
AAAA5-00115 | Certificat de qualité | 17/09/2025 | F171204 |
AAAA5-00114 | Certificat de qualité | 17/09/2025 | F171204 |
AAAA5-00113 | Certificat de qualité | 17/09/2025 | F171204 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Focus sur les essais agro-scientifiques
Utilisez le code promotionnel 24136 pour réaliser des économies considérables.Code promotionnel: 24136Expire: 2025-10-26
Jours
37Heures
2Minutes
46Secondes
9 -
Plusieurs fabricants
La folie de la microbiologie
Prix réduits sur plus de 3 000 produitsCode promotionnel: 24118Expire: 2025-11-07
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Kit de recharge pour boîte vide PIPETMAN™ Diamond >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu