Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EasyPack™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10614353 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
1 à 10 ml
1 à 5 ml
100 à 1000 μl
100 à 1200 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
Format:
Emballé
Quantité:
1 000 (5 x 200)
200
200 (4x50)
334
Conditionnement:
1000 pièces
1002 pièces
200 pièces
Code produit. 10614353
Marque: Gilson™ F161631
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Scellé avec une fermeture à ouverture facile. Les pointes Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ sont conditionnées en vrac avec des tailles différentes.
  • Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
  • Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
  • Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
  • Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
  • Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
  • Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
  • Les conditionnements en vrac sont scellés avec un verrou à fermeture éclair facilement ouvrable pour un accès rapide. Ils sont fermables avec une bande d’étanchéité rapide permettant d’éviter toute contamination et perte de pointes.
  • Chaque boîte EasyPack contient 1 000 pointes (5 sachets de 200 pointes ou 1 sachet de 1 000 ; 4 sachets de 50 pointes ou 3 sachets de 334 pointes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 10 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Clear
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,74 in
Longueur (métrique) 9.5 cm
Diamètre (métrique) externe .4 mm
Format Emballé
Type de pointe Universal
Conditionnement 5 sachets de 200 cönes
Quantité 1 000 (5 x 200)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman
Graduée Oui
Gamme de produits Pipetman EasyPack
Matériau Polypropylène
Graduations 2 μL, 10 μL