Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EasyPack™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12629591 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
1 à 10 ml
1 à 5 ml
100 à 1000 μl
100 à 1200 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
Format:
Emballé
Quantité:
1 000 (5 x 200)
200
200 (4x50)
334
Conditionnement:
1000 pièces
1002 pièces
200 pièces
Code produit. 12629591
Marque: Gilson™ F161111
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scellé avec une fermeture à ouverture facile. Les pointes Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ sont conditionnées en vrac avec des tailles différentes.
  • Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
  • Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
  • Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
  • Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
  • Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
  • Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
  • Les conditionnements en vrac sont scellés avec un verrou à fermeture éclair facilement ouvrable pour un accès rapide. Ils sont fermables avec une bande d’étanchéité rapide permettant d’éviter toute contamination et perte de pointes.
  • Chaque boîte EasyPack contient 1 000 pointes (5 sachets de 200 pointes ou 1 sachet de 1 000 ; 4 sachets de 50 pointes ou 3 sachets de 334 pointes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 à 1200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 7,8 in
Longueur (métrique) 19.8 cm
Diamètre (métrique) externe .03 in
Format Emballé
Type de pointe Universal
Conditionnement 5 sachets de 200 cönes
Quantité 200
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Bleu foncé
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman
Graduée Oui
Gamme de produits Pipetman EasyPack
Matériau Polypropylène
Graduations 100 μL, 1000 μL