Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes universelles pour dépôts sur gel PIPETMAN™ EXPERT™ : non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit. 15982051 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Dépôts sur gel, Rond
Plat, Dépôts sur gel
Graduations:
2 μl
5 μl
Conditionnement:
800 pièces
Artikelnummer. 15982051
Marke: Gilson™ F1733182
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pointes plates ou rondes disponibles
  • Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
  • Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
  • Modèle stérile également disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (métrique) 1 à 200 mu;l
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Gel Loading
Longueur (impériale) 12,75 po
Longueur (métrique) 8,255cm
Déclaration de pureté RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free
À utiliser avec (application) Gel Loading
Format Rack
Type de pointe Plat, Dépôts sur gel
Conditionnement Racked
Quantité 800/Cs.
Type de produit Air Displacement Tips
Code couleur Yellow
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Gamme de produits Pipetman EXPERT
Matériau Polypropylène
Forme Flat
Graduations 5 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt