Learn More
Gilson™ Pipettes à volume fixe F PIPETMAN™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Précision:
±0,1 μl
±0.08 μl
±0.2 μl
±0.25 μl
±0.4 μl
±0.8 μl
±1.6 μl
±3.5 μl
±3.6 μl
±30 μl
±3 μl
±4 μl
±8 μl
Modèle:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pipette à volume fixe dédiée garantissant des résultats à la fois fiables et cohérents
- Les utilisateurs peuvent ajuster le volume en laboratoire pour les liquides denses ou visqueux
- Le mécanisme mono-volume représente une alternative économique pour les diagnostics cliniques, le contrôle de qualité et les tests de routine
Les erreurs maximales tolérées du système Gilson sont uniquement garanties lors de l’utilisation des pipettes PIPETMAN avec les pointes Gilson PIPETMAN recommandées.
Spécification
Spécification
| Précision | ±4 μl |
| Certifications/Conformité | GLP |
| Pointes compatibles | Pointe D1000, DF1000ST, DF1200ST |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | F500 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |