Learn More
Gilson™ Pipettes à volume fixe F PIPETMAN™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10061922 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Précision:
±0,1 μl
±0.08 μl
±0.2 μl
±0.25 μl
±0.4 μl
±0.8 μl
±1.6 μl
±3.5 μl
±3.6 μl
±30 μl
±3 μl
±4 μl
±8 μl
Modèle:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10061922
Marque: Gilson™ F123787
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pipette à déplacement d’air à volume fixe dédiée garantissant l’absence de risque d’erreur de sélection du volume.
  • Pipette à volume fixe dédiée garantissant des résultats à la fois fiables et cohérents
  • Les utilisateurs peuvent ajuster le volume en laboratoire pour les liquides denses ou visqueux
  • Le mécanisme mono-volume représente une alternative économique pour les diagnostics cliniques, le contrôle de qualité et les tests de routine
Les erreurs maximales tolérées du système Gilson sont uniquement garanties lors de l’utilisation des pipettes PIPETMAN avec les pointes Gilson PIPETMAN recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3 μl
Certifications/Conformité GLP
Pointes compatibles Pointe D1000, DF1000ST, DF1200ST
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
À utiliser avec D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip
Matériau Polypropylène
Modèle F250
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 250 μl
À utiliser avec (équipement) Pointe D1000, DF1000ST, DF1200ST
Comprend Piston en acier inox et poignée en PVDF
Garantie 3 ans
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10.8 cm
Largeur (impériale) 12,48 in
Largeur (métrique) 31.7 cm
Hauteur (impériale) 1,42 in
Hauteur (métrique) 3.6 cm
Fit for Purpose Qualité certifiée