Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Saumon
Violet
Modèle:
P10
P100
P1000G
P100G
P10G
P10mL G
P20
P200G
P20G
P2G
P5000G
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 ml
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
500 à 5000 μl
Comprend:
Sans éjecteur
Éjecteur de pointe en plastique
Éjecteur de pointes en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main durant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
- La lecture directe du volume en chiffres décimaux contribue à prévenir les erreurs de réglage du volume
- Fourni avec un éjecteur de pointe classique en métal ou matière plastique
- L’éjecteur à clip se fixe solidement sur le corps de la pipette, ce qui évite les glissements au fil du temps
- La nouvelle conception du joint d’étanchéité, les ressorts d’éjection plus légers et la graisse de piston de haute qualité n’exigent qu’une faible pression sur la pipette de 2 newtons
- Graisse du piston de grande qualité
Caractéristiques spécifiques du modèle
- Les modèles P2G et P10G intègrent des éjecteurs de pointe double position à utiliser avec des pointes D10 (courtes) et DL10 (longues)
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl |
| Pointes compatibles | Pointe D-200, DF30ST |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Saumon |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Cône D-200, DF30ST |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | PVDF, acier inox |
| Afficher plus |