Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12336132 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Saumon
Violet
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 ml
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
500 à 5000 μl
Comprend:
Sans éjecteur
Éjecteur de pointe en plastique
Éjecteur de pointes en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12336132
Marque: Gilson™ F144058P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
PIPETMAN apporte un nouveau niveau de confort dans la gamme Gilson grâce à un mécanisme de piston repensé qui réduit la force nécessaire pour aspirer et distribuer les liquides. PIPETMAN maintient la durabilité, la précision et la fiabilité des pipettes PIPETMAN originales avec confort.
  • Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main durant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
  • La lecture directe du volume en chiffres décimaux contribue à prévenir les erreurs de réglage du volume
  • Fourni avec un éjecteur de pointe classique en métal ou matière plastique
  • L’éjecteur à clip se fixe solidement sur le corps de la pipette, ce qui évite les glissements au fil du temps
  • La nouvelle conception du joint d’étanchéité, les ressorts d’éjection plus légers et la graisse de piston de haute qualité n’exigent qu’une faible pression sur la pipette de 2 newtons
  • Graisse du piston de grande qualité
Caractéristiques spécifiques du modèle
  • Les modèles P2G et P10G intègrent des éjecteurs de pointe double position à utiliser avec des pointes D10 (courtes) et DL10 (longues)
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±0.5, ±0.8, ±1.6 μl
Pointes compatibles Pointe D-200, D-300, DF100ST
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Cône D-200, D-300, DF100ST
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 20 à 200 μl
À utiliser avec (application) Force de pipetage extrêmement faible, conception légère
À utiliser avec (équipement) Pointe D200, D300, DF100ST
Comprend Éjecteur de pointe en plastique
Quantité 1
Garantie 3 Years
Dimensions (L x l x H) 318 x 108 x 38 mm
Longueur (impériale) 14,37 in
Longueur (métrique) 36.5 cm
Largeur (impériale) 12,01 in
Largeur (métrique) 30.5 cm
Hauteur (impériale) 4,72 in
Hauteur (métrique) 12 cm
Poids (impériale) .44 lb
Poids (métrique) .2 kg
Fit for Purpose Qualité certifiée