Learn More
Gilson™ Pipette fixe PIPETMAN™ L ;
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Couleur:
Blanc/bleu
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
- Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
- Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
- Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
- Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
- L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO8655, CE, BPL |
| Pointes compatibles | Pointe D10, DL10, DF10, DFL10 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Cône D-10, DL10, DF10, DFL10 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Pipetman™ L |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipette fixe |
| Afficher plus |