Learn More
Gilson™ Micropipettes multicanaux PIPETMAN Neo
Code produit. 11992068 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Nombre de canaux:
8
12
Modèle:
P12x200N
P12x20N
P8x200N
P8x20N
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11992068
Marque: Gilson™ F14403
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Excellent compris entre confort et précision cible. Les pipettes multicanaux Gilson™ PIPETMAN  Neo™ sont conçues pour exercer une pression égale sur chaque piston afin de garantir des niveaux de volume constants à travers tous les canaux.
Éjecteur de pointes facile à enlever éjecteur avec conception interne de la pièce autoclavable inférieure applique une pression égale sur chaque piston afin d'assurer des niveaux de volume constants dans tous les canaux PVDF minimise
• L'effet réchauffement par la main durant le pipetage et est résistant aux produits chimiques agressifs Gilson Trident et entretoise de conception unique créent une éjection intensifiée, échelonnant l'éjection de la pointe et réduisant ainsi
• La force nécessaire pour éjecter les pointes Support de pointe unique permet un bon ajustement de la plupart des marques de popintes Disponible en modèles 8 et 12 canaux
• La pipette de référence, le confort en plus!
Order Info
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contactez le service client Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Modèle P8x200N
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Pipetman Neo
Type Pipette multicanaux
Volume (métrique) 20 à 200 μl
Garantie 1 an