Learn More
Gilson™ Micropipettes multicanaux PIPETMAN Neo
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Nombre de canaux:
8
12
Modèle:
P12x200N
P12x20N
P8x200N
P8x20N
Conditionnement:
1 pièce
Description
Éjecteur de pointes facile à enlever éjecteur avec conception interne de la pièce autoclavable inférieure applique une pression égale sur chaque piston afin d'assurer des niveaux de volume constants dans tous les canaux PVDF minimise
• L'effet réchauffement par la main durant le pipetage et est résistant aux produits chimiques agressifs Gilson Trident et entretoise de conception unique créent une éjection intensifiée, échelonnant l'éjection de la pointe et réduisant ainsi
• La force nécessaire pour éjecter les pointes Support de pointe unique permet un bon ajustement de la plupart des marques de popintes Disponible en modèles 8 et 12 canaux
• La pipette de référence, le confort en plus!
• L'effet réchauffement par la main durant le pipetage et est résistant aux produits chimiques agressifs Gilson Trident et entretoise de conception unique créent une éjection intensifiée, échelonnant l'éjection de la pointe et réduisant ainsi
• La force nécessaire pour éjecter les pointes Support de pointe unique permet un bon ajustement de la plupart des marques de popintes Disponible en modèles 8 et 12 canaux
• La pipette de référence, le confort en plus!
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | P12x20N |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Pipetman Neo |
| Type | Pipette multicanaux |
| Volume (métrique) | 2 à 20 μl |
| Garantie | 1 an |