Learn More
Gilson™ Micropipettes PIPETMAN Neo
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Précision:
± 0.024, ± 0.025, ± 0.03 μl
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
± 3, ± 4, ± 8 μl
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl
Modèle:
P1000N
P100N
P200N
P20N
P2N
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Pointes compatibles:
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
D1000, DF1000ST, DF1200ST
D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
D200, DF100ST
D200, DF30ST
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’éjecteur de pointe et les ressorts d’éjection repensés diminuent la force requise au moment de l’éjection
- L’éjecteur à clip unique se fixe solidement sur le corps de la pipette, ce qui évite les glissements au fil du temps
- La poignée en PVDF limite le transfert de chaleur de la main à la pipette et résiste aux produits chimiques agressifs
- L’éjecteur de pointe en acier inox résiste à la corrosion et permet une éjection en douceur de la pointe
- Bouton-poussoir à code couleur facilitant l’identification
- Support de pointe unique assurant un maintien sûr pour la plupart des marques de pointes
- Les modèles P2N et P10N intègrent des éjecteurs de pointe double position pour une utilisation avec des pointes D10 (courtes) et DL10 (longues)
Informations sur la commande
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl |
| Certifications/Conformité | ISO8655 |
| Pointes compatibles | D200, DF30ST |
| Modèle | P20N |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Pipetman Neo |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 2 à 20 μl |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Comprend | Bouton poussoir à code couleur, poignée en PVDF, éjecteurs de pointe en acier inoxydable, support de pointe universel |