Learn More
Gilson™ Micropipettes PIPETMAN Neo
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Éjecteur de pointes facile à enlever éjecteur avec conception interne de la pièce autoclavable inférieure applique une pression égale sur chaque piston afin d'assurer des niveaux de volume constants dans tous les canaux PVDF minimise
• L'effet réchauffement par la main durant le pipetage et est résistant aux produits chimiques agressifs Gilson Trident et entretoise de conception unique créent une éjection intensifiée, échelonnant l'éjection de la pointe et réduisant ainsi
• La force nécessaire pour éjecter les pointes Support de pointe unique permet un bon ajustement de la plupart des marques de popintes Disponible en modèles 8 et 12 canaux
• La pipette de référence, le confort en plus!
• L'effet réchauffement par la main durant le pipetage et est résistant aux produits chimiques agressifs Gilson Trident et entretoise de conception unique créent une éjection intensifiée, échelonnant l'éjection de la pointe et réduisant ainsi
• La force nécessaire pour éjecter les pointes Support de pointe unique permet un bon ajustement de la plupart des marques de popintes Disponible en modèles 8 et 12 canaux
• La pipette de référence, le confort en plus!
Informations sur la commande
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 0.024, ± 0.025, ± 0.03 μl |
| Certifications/Conformité | ISO8655 |
| Pointes compatibles | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Modèle | P2N |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Pipetman Neo |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 0,2 à 2 μl |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Comprend | Bouton poussoir à code couleur, poignée en PVDF, éjecteurs de pointe en acier inoxydable, support de pointe universel |