Learn More
Gilson™ Système de recharge PIPETMAN™ TOWERPACK™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10387372 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 mu;l
0,1 à 20 mu;l
100 à 1000 mu;l
2 à 200 mu;l
20 à 300 mu;l
À utiliser avec (équipement):
Universal Fit
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
672 pièces
960 pièces
Code produit. 10387372
Marque: Gilson™ F167201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks à code couleur permettent de différencier les modèles de pointes et d’identifier les modèles de pipettes Gilson compatibles. Le système de recharge Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ est disponible en versions autoclavable et stérilisée.
  • Racks à code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipettes Gilson™ compatibles
  • Disponible en versions autoclavables et stérilisées
  • S’adapte à la boîte de recharge universelle (réf. n° F167100G, disponible séparément)
  • Le système Tower Pack est stérilisé et conditionné individuellement dans un emballage plastique de qualité médicale pour protéger les pointes de la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 10 mu;l
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 4,21 in
Longueur (métrique) 10.7 cm
Déclaration de pureté DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
Méthode de stérilisation Stérilisée aux rayons gamma
Diamètre (métrique) externe .4 mm
Format Refill
Type de pointe Standard
Quantité 960 (10x96)
Type de produit Système de recharge de pipette Tower Pack™
Code couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Yes