Learn More
Gilson™ Système de recharge PIPETMAN™ TOWERPACK™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4330377 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 mu;l
0,1 à 20 mu;l
100 à 1000 mu;l
2 à 200 mu;l
20 à 300 mu;l
À utiliser avec (équipement):
Universal Fit
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
672 pièces
960 pièces
Code produit. 10758944
Marque: Gilson™ F167102
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les racks à code couleur permettent de différencier les modèles de pointes et d’identifier les modèles de pipettes Gilson compatibles. Le système de recharge Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ est disponible en versions autoclavable et stérilisée.
  • Racks à code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipettes Gilson™ compatibles
  • Disponible en versions autoclavables et stérilisées
  • S’adapte à la boîte de recharge universelle (réf. n° F167100G, disponible séparément)
  • Le système Tower Pack est stérilisé et conditionné individuellement dans un emballage plastique de qualité médicale pour protéger les pointes de la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 20 mu;l
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 4,21 in
Longueur (métrique) 10.7 cm
Diamètre (métrique) externe .4 mm
Format Recharge en blister
Type de pointe Standard
Quantité 960 (10x96)
Type de produit Système de recharge de pipette Tower Pack™
Code couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Yes