Learn More
Sampling Systems™ GL45 Stainless Steel Bottle
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Made from corrosion resistant 316L stainless steel
- Includes a widely used GL45 bottle thread
- Featuring an airtight screw cap with a PTFE sealing ring
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Capacité (impériale) | 3.4 oz. |
| Couleur | Silver |
| Matériau | Stainless Steel (316L) |
| Quantité | 1 Bottle |
| Closure Included | Oui |
| Forme | Cylindrique |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Hauteur (métrique) | 89 mm |
| Type de produit | Metal Storage Bottle |
| Afficher plus |