Learn More
Glafenine, MedChemExpress
Code produit. 16448646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16448646
Marque: Medchem Express HYB1153
MedChemExpress Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.
Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.
Spécification
Nom chimique ou matériau Glafenine
CAS 3820-67-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17ClN2O4
Quantité 100 mg
Synonyme Glafenin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (268.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(O)CO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23
Poids moléculaire (g/mol) 372.8
Poids de la formule 372.8
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.