missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole Parmer Glas-Col heating mantle, 600 mL, 325 watts, 230 VAC

Marque:  Cole Parmer 36235-06

Glas-Col heating mantle, 600 mL, 325 watts, 230 VA

Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 15505746

  • 652.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 02-03-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis