Learn More
Tube capacity: 6Kg Agitateurs basculants à poudre sèche Glas-Col
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Vitesse de rotation:
2 à 60 tr/min
Unit Size:
1 pièce
Description
- La fonction d’inclinaison réglable et le contrôle de la vitesse variable vous permettent d’obtenir une action de mélange similaire à celle du mélange à la main
- Rack réglable revêtu de silicone résistant à la détérioration chimique
Specifications
Specifications
| Angle d’oscillation | 20 ° |
| Capacité de charge (métrique) | 6 kg |
| Vitesse de rotation | 2 à 60 tr/min |
| Tension | 240 V |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 37°C |
| Puissance | 180 W |
| Certifications/Conformité | CE |
| Précision de la température | 37,7°C |
| Fréquence | 50 Hz |
| Profondeur (métrique) | 43,18 cm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction