Learn More
ROBU Adaptateur en verre
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
27 mm
34 mm
50 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Description
- Adaptateur
- Pour creuset filtrant
Spécification
Spécification
| Description | Pour creusets de filtration de 15 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 34 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Quantité | 2/Bte |
| Diamètre (métrique) de la base | 10 mm |