Learn More
Hecht Karl™ Billes de verre
Code produit. p-8000253
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10439411
Marque: Hecht Karl™ 41401001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre poli transparent. Les billes en verre Karl Hecht™ peuvent être utilisées comme pierres bouillantes, pour mélanger des billes ou pour les colonnes de distillation.
 Billes en verre sphériques, solides et polies pour une utilisation générale en laboratoire.
Spécification
Type Bille
Matériau Verre
Diamètre (métrique) 1 mm
Quantité Boîte de 1 kg