Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Microbilles en verre
Code produit. p-8010514
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,1 mm
0,30 mm
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10526332
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0001 063
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la dissolution des échantillons en poudre
  • Construction en verre
  • Sans PbO
  • 1 kg chacun en flacon en plastique
  • Pour la dissolution des échantillons en poudre
Spécification
Matériau Verre
Diamètre (métrique) 0,1 mm
Description Sans PbO