Learn More
RETSCH Microbilles de verre pour laminoirs
Code produit. p-8007372 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,75 à 1 mm
1 à 1,5 mm
de 0,10 à 0,25 mm
de 0,25 à 0,50 mm
de 0,50 à 0,75 mm
Conditionnement:
1 pièce
500g
Code produit. 11726175
Marque: RETSCH 22.222.0001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour utilisation avec le Mixer Mill MM 200 Retsch.
  • Idéal pour la perturbation des cellules biologiques
Spécification
Type Billes
Matériau Verre
Diamètre (métrique) de 0,10 à 0,25 mm
À utiliser avec (équipement) Broyeur mélangeur MM 200
Quantité 500 g