Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène, graduations bleues
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage conique standard 7/16 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Tolérance:
±0,04 ml
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±2 ml
± 0,15 ml
± 0,6 ml
± 1,2 ml
0,025 ml
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | PE |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
| Hauteur (métrique) | 300 mm |
| Limite d’erreur | ± 0,6 ml |
| Joint conique standard | Rodage standard NS 24/29 |
| Tolérance | ± 0,6 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto